Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD3356-5GEA 138 EUR InStock
TCIAD3356-5G
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone


Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₂
MW: 257,2085 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041867
Numéro CAS: 53518-14-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/44/28980344.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (THF, 388.0 to 392.0nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité