1-(Trifluoroacétyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0670-25G T0670-5G
TCIAT0670-25GEA 231 EUR InStock
TCIAT0670-25G TCIAT0670-5G
1-(Trifluoroacétyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(Trifluoroacétyl)imidazole
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014501
Numéro CAS: 1546-79-8
EINECS: 216-282-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&vid=c7c51fd0712ca5daf3c7161041815b651af5036b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Dodecylamine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité