4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1385-1G D1385-5G
TCIAD1385-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1385-1G TCIAD1385-5G
4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2,6-diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006068
Numéro CAS: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité