2,3-Dihydrobenzo[b]furanne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1583-25G D1583-5G
TCIAD1583-25GEA 131 EUR InStock
TCIAD1583-25G TCIAD1583-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furanne ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furanne
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00005855
Numéro CAS: 496-16-2
EINECS: 207-817-3
Merck Index: 14,02559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&vid=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité