1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1648-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD1648-1G TCIAD1648-5G
1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
1,3-Dithiane-2-carboxylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₂S₂
MW: 192,30 g/mol
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00006657
Numéro CAS: 20462-00-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/43/28978443.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité