2-Triméthylsilyl-1,3-dithianne ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1,3-Dithian-2-yl)trimethylsilane
T1514-25G T1514-5G
TCIAT1514-25GEA 827 EUR InStock
TCIAT1514-25G TCIAT1514-5G
2-Triméthylsilyl-1,3-dithianne ≥96.0% (par GC)
2-Triméthylsilyl-1,3-dithianne
Formule: C₇H₁₆S₂Si
MW: 192,417 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00006655
Numéro CAS: 13411-42-2
EINECS: 236-504-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e2da42db22d06202aaaeea35caa0159d83bd446&vid=4e2da42db22d06202aaaeea35caa0159d83bd446&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0380 to 1.0410
Refractive index n20/D 1.5310 to 1.5340
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité