2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1878-1G OR1878-500MG
APOSOR1878-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR1878-1G APOSOR1878-500MG
2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine
2-Méthyl-1,3-benzoxazole-5-amine
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,161 g/mol
Numéro MDL: MFCD00628970
Numéro CAS: 72745-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité