L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Mercaptobenzoxazole 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[d]oxazole-2-thiol
B0096-25G B0096-500G
TCIAB0096-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0096-25G TCIAB0096-500G
2-Mercaptobenzoxazole 98,0 GC, T
2-Mercaptobenzoxazole
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005769
Numéro CAS: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f698d4b44b756252c988815952af2816e13bcf4c&vid=f698d4b44b756252c988815952af2816e13bcf4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité