2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
A1367-1G A1367-100MG
TCIAA1367-1GEA 252 EUR InStock
TCIAA1367-1G TCIAA1367-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid hydrochloride
Formule: C₄H₇ClF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00671488
Numéro CAS: 15959-93-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb4533662630feefb80ef22b3700fad3ebe27c5a&vid=d8cb910cf32c74c23ae40911b68218022a797e25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité