Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Methionine methyl ester hydrochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM0853-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM0853-5G
L-Methionine methyl ester hydrochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
L-Methionine methyl ester hydrochloride


Formule: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012491
Numéro CAS: 2491-18-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/43/28974343.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité