Chlorure de diphénylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenylcarbamyl chloride, Diphenylcarbamoyl chloride
D0880-25G D0880-5G
TCIAD0880-25GEA 147 EUR InStock
TCIAD0880-25G TCIAD0880-5G
Chlorure de diphénylcarbamoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de diphénylcarbamoyle
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000633
Numéro CAS: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fc47ae4740838ba188203ee51b6727b1afa406&vid=f9fc47ae4740838ba188203ee51b6727b1afa406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité