(Méthylthio)acétonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM0941-10GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0941-10G TCIAM0941-25G
(Méthylthio)acétonitrile ≥99.0% (par GC)
(Méthylthio)acétonitrile
Formule: C₃H₅NS
MW: 87,14 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001925
Numéro CAS: 35120-10-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/99/28974499.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité