Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1500-100G A1500-25G
TCIAA1500-100GEA 346 EUR InStock
TCIAA1500-100G TCIAA1500-25G
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acétate de 2-chloro-2-oxoéthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00011535
Numéro CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&vid=f4ac28f166d5cd3f7bce2cc9f502c236c6ad8b25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité