Acétoacétate d'allyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allyl Acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
A1981-25G A1981-500G
TCIAA1981-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA1981-25G TCIAA1981-500G
Acétoacétate d'allyle ≥95.0% (par GC)
Allyl acetoacetate
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1525 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009811
Numéro CAS: 1118-84-9
EINECS: 214-269-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&vid=93da40a8f76995e39d0c0dcf15bb6e9c0bce61e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité