1,3-Diacetoxyacetone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Diacetoxy-2-propanone, 2-Oxopropane-1,3-diyl diacetate
D2843-25G D2843-5G
TCIAD2843-25GEA 266 EUR InStock
TCIAD2843-25G TCIAD2843-5G
1,3-Diacetoxyacetone ≥98.0% (par GC)
1,3-Diacetoxyacetone
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,1513 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310655
Numéro CAS: 6946-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité