Daminozide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Daminozide, Succinic acid 2,2-Dimethylhydrazide
D4015-25G D4015-5G
TCIAD4015-25GEA 186 EUR InStock
TCIAD4015-25G TCIAD4015-5G
Daminozide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Daminozide
Formule: C₆H₁₂N₂O₃
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD00002787
Numéro CAS: 1596-84-5
EINECS: 216-485-9
Merck Index: 14,02810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&vid=ba4e693d5f6a98a8772e8e2b6b72920d2fc29da3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité