Carbonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0803-25G C0803-500G
TCIAC0803-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0803-25G TCIAC0803-500G
Carbonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Carbonohydrazide
Formule: CH₆N₄O
MW: 90,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007591
Numéro CAS: 497-18-7
EINECS: 207-837-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=729a8a8dffde7cbe7eed9482652dd3a91702d4f4&vid=729a8a8dffde7cbe7eed9482652dd3a91702d4f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité