2'-Phénylacétohydrazide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA0107-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA0107-25G
2'-Phénylacétohydrazide ≥98.0% (par GC)
2'-Phénylacétohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008672
Numéro CAS: 114-83-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/55/28927555.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité