Acide iminodi(acétique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0006-25G I0006-500G
TCIAI0006-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0006-25G TCIAI0006-500G
Acide iminodi(acétique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide iminodi(acétique)
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004280
Numéro CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Merck Index: 14,04917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&vid=231836272d31b287c91de56bfd89d6e7ea324d69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité