Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiocarbonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TCH

T1136-25G T1136-5G
TCIAT1136-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT1136-25G TCIAT1136-5G
Thiocarbonohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Thiocarbonohydrazide


Formule: CH₆N₄S
MW: 106,15 g/mol
Point de fusion: 170°C
Numéro MDL: MFCD00007616
Numéro CAS: 2231-57-4
EINECS: 218-769-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f20874bdc53ded074b46067b1f46aaa10fbe4c&vid=b7f20874bdc53ded074b46067b1f46aaa10fbe4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité