N,N-Diéthylhydroxylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1339-25ML D1339-500ML D1339-100ML
TCIAD1339-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1339-25ML TCIAD1339-500ML TCIAD1339-100ML
N,N-Diéthylhydroxylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diéthylhydroxylamine
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00002126
Numéro CAS: 3710-84-7
EINECS: 223-055-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&vid=5983be6139da5517027b116de8c1253f058dc6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité