Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC2286-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC2286-1G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chlorid


Formule: C₉H₄Cl₂OS
MW: 231,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053069
Numéro CAS: 21815-91-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/94/28939294.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité