1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM0668-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0668-25G TCIAM0668-500G
1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(Hydroxyméthyl)-5,5-diméthylhydantoïne
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
MW: 158,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020866
Numéro CAS: 116-25-6
Merck Index: 14,04831
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/37/28974137.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité