4-Methylumbelliferyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1060-100MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAP1060-100MG
4-Methylumbelliferyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formule: C₁₀H₉O₆P
MW: 256,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016969
Numéro CAS: 3368-04-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/94/28991694.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité