1-Naphtonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAN0038-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0038-25G
1-Naphtonitrile ≥95.0% (par GC)
1-Naphtonitrile
Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Numéro MDL: MFCD00003866
Numéro CAS: 86-53-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/57/28989157.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 30.0 to 36.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité