6-Cyano-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0995-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAH0995-5G
6-Cyano-2-naphthol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Cyano-2-naphthol
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,1794 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863480
Numéro CAS: 52927-22-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/21/28971021.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité