Naphtalène-1,4-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2758-5GEA 142 EUR InStock
TCIAD2758-5G
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Naphtalène-1,4-dicarbonitrile
Formule: C₁₂H₆N₂
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093626
Numéro CAS: 3029-30-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/96/28979896.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité