Naphtalène-2,7-dicarbonitrile ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3705-1GEA 146 EUR InStock
TCIAD3705-1G
Naphtalène-2,7-dicarbonitrile ≥94.0% (par GC)
Naphtalène-2,7-dicarbonitrile
Formule: C₁₂H₆N₂
Point de fusion: 267°C
Numéro CAS: 39718-11-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/82/28985682.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité