4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2273-25G C2273-5G
TCIAC2273-25GEA 332 EUR InStock
TCIAC2273-25G TCIAC2273-5G
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (par GC)
4-Chlorotetrahydropyran
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,5800 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00074911
Numéro CAS: 1768-64-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&vid=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité