2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Nitroethoxy)tetrahydro-2H-pyran, Tetrahydro-2-(2-nitroethoxy)-2H-pyran
N0602-25G N0602-5G
TCIAN0602-25GEA 354 EUR InStock
TCIAN0602-25G TCIAN0602-5G
2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran ≥85.0% (par GC)
2-(2-Nitroethoxy)tetrahydropyran
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 175,180 g/mol
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010858
Numéro CAS: 75233-61-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14f06cfe9cef3dadcfa40bee2f1c04e7d673fec&vid=b14f06cfe9cef3dadcfa40bee2f1c04e7d673fec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité