Pyridine-2,6-diyldiméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
P0803-25G P0803-5G
TCIAP0803-25GEA 197 EUR InStock
TCIAP0803-25G TCIAP0803-5G
Pyridine-2,6-diyldiméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006351
Numéro CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa876843e1e9f33f063cc46f76fff0ef580acd3c&vid=fa876843e1e9f33f063cc46f76fff0ef580acd3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité