4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
D0648-25G D0648-5G
TCIAD0648-25GEA 197 EUR InStock
TCIAD0648-25G TCIAD0648-5G
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Dimethylamino)cinnamaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007002
Numéro CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7172a0b4cf7c70f300c237de2a2be7487e2c9db&vid=a7172a0b4cf7c70f300c237de2a2be7487e2c9db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité