4-Méthoxycinnamaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, 3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde
M1012-25G M1012-5G
TCIAM1012-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1012-25G TCIAM1012-5G
4-Méthoxycinnamaldehyde ≥97.0% (par GC)
4-Méthoxycinnamaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00017343
Numéro CAS: 1963-36-6
EINECS: 217-807-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&vid=e45f8c011f49afae684fcbc13345ad64509f4930&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité