Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0050-25G C0050-500G
TCIAC0050-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0050-25G TCIAC0050-500G
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de (±)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₆ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00011904
Numéro CAS: 461-05-2
EINECS: 207-309-1
Merck Index: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&vid=1dfc8676534409786e7daf327ed8b78a3284f2dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité