(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0375-1G I0375-5G
TCIAI0375-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAI0375-1G TCIAI0375-5G
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol ≥98.0% (par GC)
(2R,3R)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-D-threitol
Formule: C₇H₁₄O₄
MW: 162,18 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009761
Numéro CAS: 73346-74-4
EINECS: 277-391-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43799516819253a850c9387403471454db83939b&vid=43799516819253a850c9387403471454db83939b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=5, Aceton)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité