(2S,3S)-(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0376-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0376-1G TCIAI0376-5G
(2S,3S)-(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol ≥97.0% (par GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol
Formule: C₇H₁₄O₄
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063761
Numéro CAS: 50622-09-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/03/28972203.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 49.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=5, Acetone)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité