Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
C0049-25G C0049-5G
TCIAC0049-25GEA 134 EUR InStock
TCIAC0049-25G TCIAC0049-5G
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Merck Index: 14,01849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&vid=3fdc3ce56dcb7b3b5534172567328653c3d1b793&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité