Indométacine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0655-25G I0655-500G I0655-100G
TCIAI0655-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAI0655-25G TCIAI0655-500G TCIAI0655-100G
Indométacine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Indométacine
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00057095
Numéro CAS: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,04968
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9472d51e6c32c287634b41faa91710fcd0b3079&vid=e9472d51e6c32c287634b41faa91710fcd0b3079&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité