Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[b]fluoranthène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB2982-100MGEA 159 EUR InStock
TCIAB2982-100MG
Benzo[b]fluoranthène ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]fluoranthène


Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 481°C
Numéro MDL: MFCD00010582
Numéro CAS: 205-99-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/37/28934437.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 170.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité