3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, Coumarin 6
B2088-1G B2088-5G
TCIAB2088-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB2088-1G TCIAB2088-5G
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂S
MW: 350,4341 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041869
Numéro CAS: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b3221a5c293a551d900bf62c121ca0ec35ffe1&vid=b0b3221a5c293a551d900bf62c121ca0ec35ffe1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 52000 (THF, 441.0 to 445.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité