Acide nalidixique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
TCIAN0490-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAN0490-25G
Acide nalidixique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide nalidixique
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006884
Numéro CAS: 389-08-2
Merck Index: 14,06359
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/48/28989648.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 227.0 to 231.0 deg-C
Solubility in Sodium hydroxide solution very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité