Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate
C0377-25G C0377-1G C0377-5G
TCIAC0377-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC0377-25G TCIAC0377-1G TCIAC0377-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
MW: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006333
Numéro CAS: 41468-25-1
Merck Index: 14,07979
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c088dee220184de3247cce9b00aacaf1f95897ed&vid=c088dee220184de3247cce9b00aacaf1f95897ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité