1,4-Dichlorophtalazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3749-1G D3749-5G
TCIAD3749-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3749-1G TCIAD3749-5G
1,4-Dichlorophtalazine ≥98.0% (par GC)
1,4-Dichlorophtalazine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006909
Numéro CAS: 4752-10-7
EINECS: 225-275-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec37d4c18990d2d7494d9dbf277d8aaad787e993&vid=ec37d4c18990d2d7494d9dbf277d8aaad787e993&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité