Phtalazine-1(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalazone, Phthalazin-1(2H)-one
P1179-25G P1179-500G
TCIAP1179-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1179-25G TCIAP1179-500G
Phtalazine-1(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Phtalazine-1(2H)-one
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,1500 g/mol
Point d'ébullition: 337°C
Numéro MDL: MFCD00006892
Numéro CAS: 119-39-1
EINECS: 204-319-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63f08aca08fe9336ffce8687223ed8fd6cc05c88&vid=63f08aca08fe9336ffce8687223ed8fd6cc05c88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité