N-Éthylpropylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0351-25ML E0351-250ML
TCIAE0351-25MLEA 102 EUR InStock
TCIAE0351-25ML TCIAE0351-250ML
N-Éthylpropylamine ≥97.0% (par GC)
N-Éthylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00015198
Numéro CAS: 20193-20-8
EINECS: 243-573-4
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea82e8f96a78a7e503d58df1edea0d8afe038efa&vid=ea82e8f96a78a7e503d58df1edea0d8afe038efa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité