4-Méthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1278-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM1278-5G TCIAM1278-25G
4-Méthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014398
Numéro CAS: 720-44-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/23/28975123.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité