Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0213-25G G0213-250G
TCIAG0213-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAG0213-25G TCIAG0213-250G
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) ≥85.0% (par GC)
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formule: C₅₁H₉₈O₆
Point d'ébullition: 320°C
Numéro MDL: MFCD00008995
Numéro CAS: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Merck Index: 14,09736
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4b82c4e429e24451fdef8e13873e8c26ad61e3&vid=2e4b82c4e429e24451fdef8e13873e8c26ad61e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité