Dipropylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2,2-dipropylmalonate
D2762-25ML D2762-500ML
TCIAD2762-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAD2762-25ML TCIAD2762-500ML
Dipropylmalonate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Dipropylmalonate de diéthyle
Formule: C₁₃H₂₄O₄
MW: 244,33 g/mol
Point d'ébullition: 249°C
Numéro MDL: MFCD00026840
Numéro CAS: 6065-63-0
EINECS: 227-998-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22ca367dffadeef4767e1a6333e45dc679c26e7&vid=a22ca367dffadeef4767e1a6333e45dc679c26e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité