Ethyl phenylglyoxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl benzoylformate
B0109-25ML B0109-5ML
TCIAB0109-25MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAB0109-25ML TCIAB0109-5ML
Ethyl phenylglyoxylate ≥96.0% (par GC)
Ethyl phenylglyoxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009120
Numéro CAS: 1603-79-8
EINECS: 216-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea03bfacc6c4fd8c2fde2e99e3d9769e6edcaaf7&vid=ea03bfacc6c4fd8c2fde2e99e3d9769e6edcaaf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité