Methyl phenylglyoxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1033-25G B1033-500G B1033-100G
TCIAB1033-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB1033-25G TCIAB1033-500G TCIAB1033-100G
Methyl phenylglyoxylate ≥97.0% (par GC)
Methyl phenylglyoxylate
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 251°C
Numéro MDL: MFCD00008443
Numéro CAS: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d3efd7a2ced5923d1be72e932ca2eab2e3fae3&vid=75d3efd7a2ced5923d1be72e932ca2eab2e3fae3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité